accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1639250-62-6

CH3OOSNNH2

CAS RN 1639250-62-6

IUPAC Name: ethyl 2-amino-4-(4-cyanophenyl)thiophene-3-carboxylate
Synonyme: ethyl 2-amino-4-(4-cyanophenyl)thiophene-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 272.32
Summenformel: C14H12N2O2S
InChi Key: LVXVESIWKPHHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(C=C1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern