Learn More
Chondrolectin Antibody (25G6), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18688346 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18688346 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18688346 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259424APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Chondrolectin Monoclonal specifically detects Chondrolectin in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Chondrolectin
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 25G6
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C21orf68, chondrolectin, chromosome 21 open reading frame 68, FLJ12627, MT75, PRED12, Transmembrane protein MT75
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Chondrolectin (22-216aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Developmental Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140578
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Produktlinie Novus