missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERVFRD-1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18268245 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18268245 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18268245 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP179613

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ERVFRD-1 Polyclonal specifically detects ERVFRD-1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ERVFRD-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_997465
Gen-Alias endogenous retrovirus group FRD member 1, endogenous retrovirus group FRD, member 1, envelope polyprotein, envFRD, ERVFRDE1, FLJ41944, GLLL6191, HERV-FRD, HERV-FRD provirus ancestral Env polyprotein, HERV-FRD_6p24.1 provirus ancestral Env polyprotein, HERV-W/FRD, MGC87585, syncytin 2, UNQ6191, UNQ6191/PRO20218
Gensymbole ERVFRD-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N terminal of human HERV-FRD. Peptide sequence TGSPYSTNCWLCTSSSTETPGTAYPASPREWTSIEAELHISYRWDPNLKG.
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 405754
Testspezifität Expected identity based on immunogen sequence: Lowland gorilla: 100%; Silvery gibbon: 100%; Crab-eating macaque: 100%; Chimpanzee: 100%; Bornean orangutan: 100%; Human: 100%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.