Learn More
Glassco Laboratory Equipments Erlenmeyer Glasflasche Schwergewicht
Beschreibung
- Robuste Erlenmeyer-Glasflaschen mit schmalen Mündungen
- Erhältlich in 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml Kapazitäten
- Hergestellt aus hitzebeständigem ASTM E-438 Typ 1, Boro 3.3 Glas
- Schwerwandkonstruktion
- Entspricht ISO 1773
- Bedruckt mit langlebiger weißer Emaille
- Ein verstärkter dicker Rand hilft, Absplitterungen und Brüche zu reduzieren
- Chemisch beständig
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttyp | Schwerlastige Erlenmeyer-Flasche |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Ja |
| Mouth Style | Enghals |
| Sterilität | Unsteril |
| Bodenform | Flach |
| Oberflächenbehandlung | Keine |