Learn More
Glassco Laboratory Equipments Erlenmeyer Glass Flask
Artikelnummer. 31937671
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard-Konusverbindung:
14/23
29/32
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Packungsgröße
31937671 250 mL 29/32 10 Stück
31937668 50 mL 14/23 10 Stück
31937663 50 mL 29/32 10 Stück
31937674 100 mL 14/23 10 Stück
31937665 100 mL 29/32 10 Stück
31937680 500 mL 29/32 10 Stück
31937657 1000 mL 29/32 10 Stück
31937660 2000 mL 29/32 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31937671 Lieferant Glassco Laboratory Equipments Lieferanten-Nr. EU071.202.20
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erlenmeyer glass flask with a joint for general laboratory use.
  • Erlenmeyer glass flasks with joints, ideal for mixing liquids
  • Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • NS 14/23 joints are available for 50 mL and 100 mL flasks
  • NS 29/32 joints are available for 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL flasks
  • Made from heat-resistant ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glass
  • Complies with ISO 4797
  • Printed with durable white enamel
  • Chemical resistant
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Produkttyp Erlenmeyer Flask
Standard-Konusverbindung 29/32
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Joint
Sterilität Non-sterile
Bodenform Flat
Oberflächenbehandlung None