Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben mit DIN-Gewinde
Artikelnummer. 10755442
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
64 mm
85 mm
105 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10755442
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03025137
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit DIN-Gewinde (GL) und Schraubverschluss (rot)
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™ (Kolben), PBT (Kappe)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Gewindegröße 25 GL
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm
Menge 10/Packung