Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
200 mL
2 l
Standard-Konusverbindung:
Hülse NS 19/26
Hülse NS 24/29
Hülse NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Enthält | Konische Schliffverbindung |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Standard-Konusverbindung | NS 24/29 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 166 mm |