Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Artikelnummer. 11953371
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
200 mL
2 l
Standard-Konusverbindung:
Hülse NS 19/26
Hülse NS 24/29
Hülse NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11953371
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03022943
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Duran Glass
Standard-Konusverbindung Hülse NS 29/32