Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, Enghals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07020028
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 1773
- Mit Bördelrand
- Mit Graduierung
- Material:DURAN™
Spezifikation
22 mm | |
Duran Glas | |
10/Packung |
50 ml | |
90 mm |