Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, Enghals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07020046
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10345741
  • 128.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN ISO 1773
  • Mit Bördelrand
  • Mit Graduierung
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
34 mm
Duran Glas
10/Packung
200 mL
131 mm