Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben Duran
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03022452
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
300 ml | |
NS 24/29 | |
87 mm |