Learn More
Heinz Herenz Erlenmeyer-Verschlüsse
Artikelnummer. 30158313
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Silber
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30158313 Silber 10 Stück
30158407 Rot 10 Stück
30158388 Blau 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30158313 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1080924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.33 CHF
    60.10 CHF / 10 Stück
    Sparen 35.23 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erlenmeyer-Verschluss ohne Griffe.
  • Erlenmeyer-Verschlüsse
  • Aluminium
  • 38 mm
  • Ohne Griff
Spezifikation
Farbe Silber
Produkttyp Kappe ohne Griff
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Gerader randloser Hals
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Verschlussgröße 38 mm