Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 PAPR Zubehör, Akkuladegerät
3M Versaflo™ TR-600 PAPR Zubehör, Filter wird mit Luftreinigungsgerät der™ Serie 3M Versaflo™ TR-600 verwendet.
Marke: 3M™ 7000144505
920.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.63000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Beschreibung
- Lädt den Standardakku TR-630 oder den Hochleistungsakku TR-632 in weniger als 4 Stunden auf
- Die Batterien können voll geladen im Ladegerät aufbewahrt werden und sind sofort einsatzbereit
Spezifikation
Akkuladekit mit vier Stationen | |
3M Versaflo Atemgerät mit Turbo TR-600 Serie | |
Vier TR-640 Ladestationen, Grundplatte, Netzteil und Kabel | |
TR-644E |