Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 PAPR Zubehör, Akkuladegerät
3M Versaflo™ TR-600 PAPR Zubehör, Filter wird mit Luftreinigungsgerät der™ Serie 3M Versaflo™ TR-600 verwendet.
320.00 CHF - 1640.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 3Mtrade; Versaflotrade; Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung der Serie TR-600 |
---|
Produktcode | Marke | Modell | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15509265
|
3M™
7000144504 |
TR-641E | Akkuladekit mit einer Station | TR-640 Ladestation, Netzteil und Kabel |
320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15519265
|
3M™
7000144505 |
TR-644E | Akkuladekit mit vier Stationen | Vier TR-640 Ladestationen, Grundplatte, Netzteil und Kabel |
1640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16100841
|
3M™
7100020282 |
TR-644UK. | Akkuladekit mit vier Stationen |
1155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Lädt den TR-630-Standardakku oder den TR-632-Hochleistungsakku in weniger als 4 Stunden auf
- Die Batterien können voll geladen im Ladegerät aufbewahrt werden und sind sofort einsatzbereit
Spezifikation
3Mtrade; Versaflotrade; Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung der Serie TR-600 |