Spezifikation
| Wirtsspezies | Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit, Xenopus |
| Komponenten | ERK Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKGMPKKKPTPIQLN (ERK inhibitor sequence: GMPKKKPTPIQLN). Molecular weight: 3795. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inhibition of Erk activation |
| Inhalt und Lagerung | Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | ERK1 Inhibitor Peptide Set |
| Molekulargewicht | 3795 |
| Hemmstoffe | ERK1 |
| Form | Lyophilisiert |