Learn More
Novus Biologicals™ EPS8L1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18450150 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18450150 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18450150 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00054869T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel EPS8L1
Synonym DRC3EPS8R1, epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 1, Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 1, EPS8-like 1, EPS8-like protein 1, EPS8-related protein 1, FLJ20258, MGC23164, MGC4642
Gensymbol EPS8L1