Learn More
Epirubicin hydrochloride, Thermo Scientific™
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
255.34 CHF - 840.86 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 56390-09-1 |
|---|---|
| Summenformel | C27H30ClNO11 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 579.983 |
| MDL-Nummer | MFCD00941448 |
| InChI-Schlüssel | MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N |
| Synonym | Epiadriamycin |
| PubChem CID | 123134690 |
| IUPAC-Name | (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
| SMILES | CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15403189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MA |
10mg |
255.34 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15413189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MC |
100mg |
840.86 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 56390-09-1 | |
| 579.983 | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| 123134690 | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| C27H30ClNO11 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
Spezifikation
| Epirubicin hydrochloride | |
| C27H30ClNO11 | |
| 14,3623 | |
| Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl | |
| 579.983 | |
| 579.98 |
| 56390-09-1 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride | |
| 123134690 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 260-145-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9295750
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold