Learn More
Epirubicin hydrochloride, Thermo Scientific™
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60411.MA
Menge 10mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15403189
  • 255.34 CHF / 10 Milligramm
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
56390-09-1
579.983
MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N
123134690
CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl
C27H30ClNO11
MFCD00941448
Epiadriamycin
(7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
Especificaciones
Epirubicin hydrochloride
C27H30ClNO11
10mg
Epiadriamycin
MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N
(7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
123134690
56390-09-1
MFCD00941448
14,3623
Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM
CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl
579.983
579.98
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.