Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: rMOC-31, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4072-MSM19-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900428
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Epcam / CD326
Cell surface
rMOC-31
Unconjugated
NP_002345
Mouse
40-43kDa
Protein A/G Purified
RUO
4072
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
EPCAM
Neuraminidase treated GLS-1 human small cell lung carcinoma cells
HT29 cells or breast tumor
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.