missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: rMOC-31, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Epcam / CD326 |
---|---|
Klon | rMOC-31 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910428
|
EnquireBio
4072-MSM19-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900428
|
EnquireBio
4072-MSM19-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Epcam / CD326 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
4072 | |
Neuraminidase treated GLS-1 human small cell lung carcinoma cells | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40-43kDa |
rMOC-31 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002345 | |
EPCAM | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
HT29 cells or breast tumor |