missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ENTPD8 (Human) Recombinant Protein

Human ENTPD8 full-length ORF ( AAI46510.1, 1 a.a. - 458 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00377841-P01.10ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16130424

  • 364.00 CHF / 10 Mikrogramm

Verfügbar ab: 04-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MGLSRKEQVFLALLGASGVSGLTALILLLVEATSVLLPTDIKFGIVFDAGSSHTSLFLYQWLANKENGTGVVSQALACQVEGPGISSYTSNAAQAGESLQGCLEEALVLIPEAQHRKTPTFLGATAGMRLLSRKNSSQARDIFAAVTQVLGRSPVDFWGAELLAGQAEGAFGWITVNYGLGTLVKYSFTGEWIQPPEEMLVGALDMGGASTQITFVPGGPILDKSTQADFRLYGSDYSVYTHSYLCFGRDQMLSRLLVGLVQSRPAALLRHPCYLSGYQTTLALGPLYESPCVHATPPLSLPQNLTVEGTGNPGACVSAIRELFNFSSCQGQEDCAFDGVYQPPLRGQFYVEASYPGQDRWLRDYCASGLYILTLLHEGYGFSEETWPSLEFRKQAGGVDIGWTLGYMLNLTGMIPADAPAQWRAESYGVWVAKVVFMVLALVAVVGAALVQLFWLQD
Spezifikation

Spezifikation

AAI46510.1
ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ENTPD8
GST
377841
Wheat germ expression system
10 μg
GLSR2492, NTPDase-8, UNQ2492
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote