Learn More
Abnova™ ENTPD8 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
- Sequence: MGLSRKEQVFLALLGASGVSGLTALILLLVEATSVLLPTDIKFGIVFDAGSSHTSLFLYQWLANKENGTGVVSQALACQVEGPGISSYTSNAAQAGESLQGCLEEALVLIPEAQHRKTPTFLGATAGMRLLSRKNSSQARDIFAAVTQVLGRSPVDFWGAELLAGQAEGAFGWITVNYGLGTLVKYSFTGEWIQPPEEMLVGALDMGGASTQITFVPGGPILDKSTQADFRLYGSDYSVYTHSYLCFGRDQMLSRLLVGLVQSRPAALLRHPCYLSGYQTTLALGPLYESPCVHATPPLSLPQNLTVEGTGNPGACVSAIRELFNFSSCQGQEDCAFDGVYQPPLRGQFYVEASYPGQDRWLRDYCASGLYILTLLHEGYGFSEETWPSLEFRKQAGGVDIGWTLGYMLNLTGMIPADAPAQWRAESYGVWVAKVVFMVLALVAVVGAALVQLFWLQD
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAI46510.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 377841 |
| Name | ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8 |
| Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
| Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 10 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gen-Alias | GLSR2492, NTPDase-8, UNQ2492 |
| Gensymbol | ENTPD8 |
| Spezies | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |