Learn More
Abnova™ ENTPD8 (Human) Recombinant Protein
Human ENTPD8 full-length ORF ( AAI46510.1, 1 a.a. - 458 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00377841-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140424
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MGLSRKEQVFLALLGASGVSGLTALILLLVEATSVLLPTDIKFGIVFDAGSSHTSLFLYQWLANKENGTGVVSQALACQVEGPGISSYTSNAAQAGESLQGCLEEALVLIPEAQHRKTPTFLGATAGMRLLSRKNSSQARDIFAAVTQVLGRSPVDFWGAELLAGQAEGAFGWITVNYGLGTLVKYSFTGEWIQPPEEMLVGALDMGGASTQITFVPGGPILDKSTQADFRLYGSDYSVYTHSYLCFGRDQMLSRLLVGLVQSRPAALLRHPCYLSGYQTTLALGPLYESPCVHATPPLSLPQNLTVEGTGNPGACVSAIRELFNFSSCQGQEDCAFDGVYQPPLRGQFYVEASYPGQDRWLRDYCASGLYILTLLHEGYGFSEETWPSLEFRKQAGGVDIGWTLGYMLNLTGMIPADAPAQWRAESYGVWVAKVVFMVLALVAVVGAALVQLFWLQD
Spezifikation
Spezifikation
AAI46510.1
ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ENTPD8
GST
377841
Wheat germ expression system
25 μg
GLSR2492, NTPDase-8, UNQ2492
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer