Learn More
Novus Biologicals™ ENPP-2/Autotaxin Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18290994 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18290994
Marke: Novus Biologicals™ NBL110275
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The ENPP-2/Autotaxin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25377 and based on accession number NM_1492. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 2 (ENPP2), transcript variant 2, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Cardiovascular Biology
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke