Learn More
Merck Ersatzlösungen für Montage™ BAC96 MiniPrep-Kit und Montage-Plasmid-MiniPrep96 Kit
Geeignet als Zellresuspension für Plasmid- und BAC-Minipreps
Marke: Merck LSKNS0500
209.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36800kg Transport : UN number : 2790 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Das Montage Plasmid MiniprepHTS 96 Kit ist ein schnelles, anwenderfreundliches Kit für hochgradig reine Plasmid- oder bakterielle Minipreps künstlicher Chromosomen (BAC)Spezifikation
Plasmid MiniPrep, BAC-Präp. | |
Neutralisierungslösung | |
500 ml |