Learn More
Merck Ersatzlösungen für Montage™ BAC96 MiniPrep-Kit und Montage-Plasmid-MiniPrep96 Kit
Geeignet als Zellresuspension für Plasmid- und BAC-Minipreps
218.00 CHF - 224.00 CHF
Spezifikation
Menge 500 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11754674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
LSKCLS500
Geeignet für die alkalische Lyse von Plasmid- und BAC-Präparaten Zelllyse-Lösung
218.00 CHF
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11764674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
LSKCRS500
Plasmid MiniPrep, BAC-Präp. Zell-Resuspendierungslösung
218.00 CHF
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11704684
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
LSKNS0500
Plasmid MiniPrep, BAC-Präp. Neutralisierungslösung
224.00 CHF
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Montage Plasmid MiniprepHTS 96 Kit ist ein schnelles, anwenderfreundliches Kit für hochgradig reine Plasmid- oder bakterielle Minipreps künstlicher Chromosomen (BAC)
Spezifikation
Spezifikation
500 ml