Learn More
Merck Filterhalter für Druckfiltration
Aus Edelstahl
2980.00 CHF - 3700.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Edelstahl |
Sterilität | Nicht steril |
Filtrationsbereich | 11,3 cm2 |
Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10412521
|
Merck
XX4004700 |
100 mL | 29,2 cm (100 ml-Halter), 53,3 cm (340 ml-Halter) |
2980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10228300
|
Merck
XX4004740 |
340 mL | 53,3 cm |
3700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zum Ultrareinigen oder Sterilisieren von kleinen Volumen mittels Gasdruckfiltration durch geeignete Membranen auf einem Filterhalter.
- Filterdurchmesser: 47 mm
- Filtrationsbereich: 11.3 cm2
- Vorfilterdurchmesser: Dicke 42 mm (Tiefen-Vorsatzfilter) oder 47 mm (Membranvorsatzfilter)
- Maximaler Eingangsdruck: 6.9 bar (100 psi)
- Einlassanschlüsse: 3/8 in.-Schlauchverbinder (9.5 mm)
- Auslassanschlüsse: Gelochte Silikonstopfenhalterungen vom Typ Nr. 8 in standardmäßigen 1 l-Filterkolben
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nicht steril | |
Laborfilterhalter oder Zyklone |
Edelstahl | |
11,3 cm2 | |
7 cm |