Learn More
Merck Filterhalter für Druckfiltration
Aus Edelstahl
Marke: Merck XX4004740
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Merkmale & Vorteile- Der Filterhalter verfügt über ein Reservoir für 100 ml (oder 340 ml) Flüssigkeit zur Chargenfiltration
- Zur Sterilfiltration mit eingesetzter Membran autoklavierbar
Anwendungen: Chargenfiltration
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nicht steril | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
53,3 cm |
Edelstahl | |
11,3 cm2 | |
340 mL | |
7 cm |