Learn More
Merck MultiScreen™ Säulenlader
Keine Pipettierung von Schlämmen, Gelen oder Harzen erforderlich: alle 96 Wells werden gleichzeitig und gleichmäßig befüllt
Marke: Merck MACL09625
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Aluminium mit einer abriebfesten, chemisch inerten Antihaftbeschichtung
Spezifikation
Standard | |
Schwarz | |
25 μl | |
Unsteril | |
1/Packung |
8 x 12 | |
Aluminium | |
96 | |
Gleichzeitiges Laden von 25 μl Harz in 96 Wells der MultiScreen Platte für Harz- oder Bead-basierte Assays, Chromatographie |