Learn More
Merck MultiScreen™ Säulenlader
Keine Pipettierung von Schlämmen, Gelen oder Harzen erforderlich: alle 96 Wells werden gleichzeitig und gleichmäßig befüllt
1000.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Aluminium |
Sterilität | Unsteril |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10760113
|
Merck
MACL09625 |
Gleichzeitiges Laden von 25 μl Harz in 96 Wells der MultiScreen Platte für Harz- oder Bead-basierte Assays, Chromatographie | 25 μl |
1000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10208490
|
Merck
MACL09600 |
Gleichzeitiges Laden von 100 μl Harz in 96 Wells der MultiScreen Platte für Harz- oder Bead-basierte Assays, Chromatographie | 100 μl |
1000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10196670
|
Merck
MACL09645 |
Gleichzeitiges Laden von 45 μl Harz in 96 Wells der MultiScreen Platte für Harz- oder Bead-basierte Assays, Chromatographie | 45 μl |
1000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Aluminium mit einer abriebfesten, chemisch inerten Antihaftbeschichtung
Spezifikation
Schwarz | |
Aluminium | |
Unsteril | |
1/Packung |