Learn More
Merck MultiScreen™ Säulenlader
Keine Pipettierung von Schlämmen, Gelen oder Harzen erforderlich: alle 96 Wells werden gleichzeitig und gleichmäßig befüllt
Marke:  Merck MACL09645
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10196670
  • 1000.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Aluminium mit einer abriebfesten, chemisch inerten Antihaftbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Aluminium
96
Gleichzeitiges Laden von 45 μl Harz in 96 Wells der MultiScreen Platte für Harz- oder Bead-basierte Assays, Chromatographie
Schwarz
45 μl
Unsteril
1/Packung