Learn More
Merck Millex™-GP50 sterile Filtereinheit
Schnelle Filterung mit geringer Proteinbindung
280.00 CHF - 494.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbcode | Durchsichtig |
Einwegprodukt | Ja |
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10686531
|
Merck
SLGPB5010 |
5 cm | Abfüllglocke |
311.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10064490
|
Merck
SLGP05010 |
5 cm | Schlaucholive mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich) |
280.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10558832
|
Merck
SLMP025SS |
2,5 cm | Männlicher Luer-Stecker |
373.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10074590
|
Merck
SLMPL25SS |
2,5 cm | Luer-Lock™-Anschlussstecker |
494.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Schnelle Filtration mit geringer Proteinbindung
Bis zu 4 l (1.05 gal.) Gewebekulturmedien und Zusätze, Proteinlösungen, Virussuspensionen, DNA und weitere wässrige Lösungen filtern.
- Porengröße: 0.22μm effektive Filtrationsfläche von 19.6 cm2 Rückhaltevolumen nach Luftspülung ≤1000 μk
- Druckgrenze bei 3.5 bar (50 psi) und Temperaturgrenze bei 45 °C (113 °F)
- Pyrogenität ≤0.5 EU/ml
- Millipore Express™ PLUS PES-Membran (oberflächenmodifiziertes Polyethersulfon) filtert schnell und zuverlässig mit geringer Proteinbindung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Steril | |
45 °C |
Durchsichtig | |
0,22 μm | |
Geringe Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen |