Learn More
Merck Millex™-GP50 sterile Filtereinheit
Schnelle Filterung mit geringer Proteinbindung
Marke: Merck SLGPB5010
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Schnelle Filtration mit geringer Proteinbindung
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.Merkmale & Vorteile
- Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
- 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
- Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen: Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Express PLUS™ | |
PES | |
Steril | |
Geringe Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen | |
Eastar PLUS™ | |
10/Packung | |
3,5 bar (50 psi) | |
45 °C | |
4 l | |
9,6 cm | |
5 cm |
Durchsichtig | |
Ja | |
PES | |
0,22 μm | |
19,6 cm² | |
<1 ml | |
Schlaucholive mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Abfüllglocke | |
113 °F | |
Millex-GP50-Filtereinheit | |
3.77 Zoll | |
5 cm |