Learn More
Merck HPF Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter
Erreichen Sie einen bis zu 50 % höheren Durchsatz und einfachere Filtration als bei herkömmlichen Spritzenfiltern. EMD Millipore HPF Millex™ unsterile Spritzenfilter verfügen über verschiedene Nylon- oder PVDF-Membranen für optimale, feine Filtration. Unsterile Filter sind mit verschiedenen Zymark Arbeitsstationen kompatibel.
346.00 CHF - 3970.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Nylon mit graduiertem Glasfaser-Vorsatzfilter |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10511353
|
Merck
SLHNM25NS |
Nylon mit graduiertem Glasfaser-Vorsatzfilter | 0,45 μm |
346.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10181692
|
Merck
SLHNM25NK |
Nylon mit graduiertem Glasfaser-Vorsatzfilter | 0,45 μm |
3970.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erreichen Sie bis zu 50 % höheren Durchsatz und einfachere Filtration als bei herkömmlichen Spritzenfiltern.HPF Millex™ unsterile 25 mm-Spritzenfilter verfügen über verschiedene Nylon- oder PVDF-Membranen zur optimalen Feinfiltration.Unsterile Filter sind mit verschiedenen Zymark Arbeitsstationen kompatibel.
- Polyethylengehäuse mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Stoffen
- Mit einem 0.20 oder 0.45 μm Membranfilter zur feinen Filtration
- Weiblicher Luer-Lock™ Einlass und männlicher Luer-Slip-Auslass
- Kompatibel mit Zymark BenchMate™, Prelude™, MultiDose™ Plus und TPW™II Arbeitsstationen
- Erhältlich in Kartons für die individuelle Probenfiltration und Röhrchen für automatisierungskompatible Packs
HPF Millex-HN-Membran
- Nylonmembran und graduierte Vorfiltermedien
- Breite chemische Kompatibilität
- Anwendungen: Wässrige oder schwache organische Lösungen mit hohem Partikelgehalt
- Initiale Wasserdurchflussrate bei 30 psi: 140 ml/min
- Durapore (PVDF)-Membran und graduierter Vorfilter
- Membran mit der niedrigsten Proteinbindung auf dem Markt
- Anwendungen: Proteinhaltige Lösungen mit hohem Partikelgehalt
- Initiale Wasserdurchflussrate von 30 psi: 245 ml/min.
Hinweis: Filtert SLHVM25NZ und SLHNMZ5NZ, Automation Certified™ durch Zymark™ zur Verwendung mit ihren Arbeitsstationen.
Spezifikation
Naturfarben | |
Nylon mit graduiertem Glasfaser-Vorsatzfilter | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
HDPE | |
100 mL | |
25 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
Spritzenfilter | |
25 mm |