Learn More
Merck HPF Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter
Erreichen Sie einen bis zu 50 % höheren Durchsatz und einfachere Filtration als bei herkömmlichen Spritzenfiltern. EMD Millipore HPF Millex™ unsterile Spritzenfilter verfügen über verschiedene Nylon- oder PVDF-Membranen für optimale, feine Filtration. Unsterile Filter sind mit verschiedenen Zymark Arbeitsstationen kompatibel.
Marke: Merck SLHNM25NS
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Erreichen Sie bis zu 50 % höheren Durchsatz und einfachere Filtration als bei herkömmlichen Spritzenfiltern.HPF Millex™ unsterile 25 mm-Spritzenfilter verfügen über verschiedene Nylon- oder PVDF-Membranen zur optimalen Feinfiltration.Unsterile Filter sind mit verschiedenen Zymark Arbeitsstationen kompatibel.
Übersicht über nicht sterile Millex™ HPF-Spritzenfilter- HPF Millex enthält zwei verschiedene Medien: Einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zum Entfernen größerer Partikel und einen 0,20 oder 0,45 µm-Membranfilter für die Feinfiltration
- Deutlich höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filterung partikelbeladener Lösungen
- Für manuellen oder automatisierten Gebrauch
- Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
Anwendungen:
Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels, Automatisierung der Probenvorbereitung, Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Spezifikation
Naturfarben | |
Nylon mit graduiertem Glasfaser-Vorsatzfilter | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
Millex™ | |
Spritzenfilter | |
25 mm |
Ja | |
PVDF, Nylon | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
HDPE | |
50Pack | |
100 mL | |
25 mm |