Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for In-Line Filter Holder
Accessory and replacements for 47mm In-Line Filter Holder
Marke: Merck XX4304705
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Accessory and replacements for 47mm In-Line Filter Holder
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
47 mm-In-Line-Filterhalter | |
Unsteril |
Handknopf aus Nylon | |
Nylon |