Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for In-Line Filter Holder
Accessory and replacements for 47mm In-Line Filter Holder
79.20 CHF - 256.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10588591
|
Merck
XX4304707 |
Haltegitter |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10789201
|
Merck
XX4304702 |
O-Ring |
256.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10089970
|
Merck
XX4304704 |
Schlauchadapter |
79.20 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10089980
|
Merck
XX4304705 |
Handknopf aus Nylon |
126.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zubehör und Ersatz für 47-mm-Inline-Filterhalter
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2 in., 2 in., etc. 1 1/2 in. TC fittings connect to 1 in. or 1 1/2 in. O.D. tube sizes. 2 in. TC fittings connect to 2 in. O.D. tube size only.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril |