Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.65 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
Marke: Merck DVPP00010
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
0,65 μm | |
>6 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
1 Rolle x 10 Fuß | |
125 µm | |
Hydrophil |
≥1,10 bar, Luft mit Wasser | |
Siebfilter | |
Durapore-Membran | |
Unsteril | |
2 l/min x cm9 | |
Glatt | |
1Pack. | |
Filtermembranen |