Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.65 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
206.00 CHF - 1560.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PVDF |
Porengröße | 0,65 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10247950
|
Merck
DVPP04700 |
47 mm | 100Pack |
343.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10617691
|
Merck
DVPP01300 |
13 mm | 100Pack |
206.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10136090
|
Merck
DVPP02500 |
25 mm | 100Pack |
253.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10514764
|
Merck
DVPP08250 |
82 mm | 50Pack |
392.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10429820
|
Merck
DVPP09050 |
90 mm | 50Pack |
519.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10648071
|
Merck
DVPP14250 |
142 mm | 50Pack |
805.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10723131
|
Merck
DVPP00010 |
1 Rolle x 10 Fuß |
1560.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Mittlere Stärke: 125μm
- Typischer Brechungsindex: 1.42
- Autoklavierbar
- Die hydrophile Form ist aus modifiziertem Polyvinylidenfluorid (PVDF) gefertigt und zeichnet sich durch eine geringere Proteinbindung aus als Nitrozellulose, Nylon oder PTFE
Anwendungsbereiche:
- Klärung von Luft und anderen Gasen
- Sterilisierungsfilterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Additiven, Antibiotika und Alkoholen
- Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Fällung)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
0,65 μm | |
>6 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen |
Weiß | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
Hydrophil |