Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.65 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
Marke: Merck DVPP01300
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophil | |
13 mm |
14 psi | |
Siebfilter | |
0,65 μm | |
>6 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Filtermembranen | |
13 mm |