Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,22 μm
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,22 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
206.00 CHF - 1380.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | PVDF |
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Bubble Point | Filtertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Bubble Point | Filtertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10752901
|
Merck
GVWP04700 |
47 mm | 50 psi | Siebfilter |
367.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10742901
|
Merck
GVWP02500 |
25 mm | 50 psi | Siebfilter |
255.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10074500
|
Merck
GVWP01300 |
13 mm | 50 psi | Siebfilter |
206.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10732731
|
Merck
GVWP14250 |
142 mm | 50 psi | Siebfilter |
855.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10146710
|
Merck
GVWP09050 |
90 mm | 50 psi | Siebfilter |
485.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10656741
|
Merck
GVHP04700 |
47 mm | 13 mm; ≥ 1,24 bar, Luft mit Methanol | Siebfilter |
474.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10646741
|
Merck
GVHP02500 |
25 mm | 13 mm; ≥ 1,24 bar, Luft mit Methanol | Siebfilter |
364.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10646551
|
Merck
GVHP01300 |
13 mm | 13 mm; ≥ 1,24 bar, Luft mit Methanol | Siebfilter |
295.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10696161
|
Merck
GVHP09050 |
90 mm | 13 mm; ≥ 1,24 bar, Luft mit Methanol | Siebfilter |
680.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10742151
|
Merck
GVHP14250 |
142 mm | 13 mm; ≥ 1,24 bar, Luft mit Methanol | Siebfilter |
1060.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10479830
|
Merck
GVWP10050 |
100 mm | ≥3,45 bar, Luft mit Wasser | Siebfilter |
660.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15858077
|
Merck
GVWP07625 |
76 mm | ≥ 50 psi, Luft mit Wasser | Siebfilter |
217.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10606171
|
Merck
GVWP00010 |
304 mm | ≥3,45 bar, Luft mit Wasser | Siebfilter, 1 Rolle x 10 Fuß |
1380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10194073
|
Merck
GVHP00010 |
304 mm | 13 mm; ≥ 1,24 bar, Luft mit Methanol | Siebfilter, 1 Rolle x 10 Fuß |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,22 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität.Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
PVDF | |
Unsteril |
Weiß | |
0,22 μm | |
Filtermembranen |