Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,22 μm
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,22 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Marke: Merck GVHP00010
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,22 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
0,22 μm | |
> 1 ml/min x cm2 | |
Hydrophob | |
1Pack. | |
Filtermembranen | |
304 mm |
13 mm; ≥ 1,24 bar, Luft mit Methanol | |
Siebfilter, 1 Rolle x 10 Fuß | |
Durapore-Membran | |
Unsteril | |
16 l/min x cm2 | |
Glatt | |
125 µm | |
Hydrophob |