Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 10 Kda
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
Marke: Merck ACS501024
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Amicon Pro Aufreinigungssystem – Eine Zentrifugalausrüstung zur kollabierenden Proteinaufreinigung mit Konzentration und Pufferaustausch.
Das Amicon™ Pro Aufreinigungssystem umfasst: Amicon Ultra NMWCO-Filter, Austauscheinheiten und Entnahmeröhrchen mit Kappe.Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
24 Amicon Ultra 10 kDa NMWCO-Filter, 24 Austauscheinheiten und 24 Entnahmeröhrchen mit Kappe | |
Zentrifugenfilter | |
12 cm |
10 kDa | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
24Pack | |
10 ml |