Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 10 Kda
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
445.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
MWCO | 10 kDa |
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Regenerierte Cellulose (RC) |
Typ | Zentrifugenfilter |
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15292220
|
Merck
ACS501024 |
24 Amicon Ultra 10 kDa NMWCO-Filter, 24 Austauscheinheiten und 24 Entnahmeröhrchen mit Kappe | 24Pack |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Amicon Pro Aufreinigungssystem – Eine Zentrifugalausrüstung zur kollabierenden Proteinaufreinigung mit Konzentration und Pufferaustausch.
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Zentrifugenfilter |
10 kDa | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
12 cm |