Learn More
Merck Millex™ Unsterile 13 mm-Spritzenfilter mit hydrophober Membran aus PTFE
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
Marke:  Merck SLFGX13TL
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12510137
  • 495.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran
  • Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
  • Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
  • Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Anwendungen:
Für die Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Filtration biologischer Proben und Proteinlösungen
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Spezifikation
Rot
PTFE
Unsteril
PP
Rörchen
Spritzenfilter FG
13 mm
Ja
0,2 μm
Analytische Probenvorbereitung
Weiblicher Luer-Lok™
100Pack
<10 ml
13 mm