Learn More
Merck Millex™ Unsterile 13 mm-Spritzenfilter mit hydrophober Membran aus PTFE
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
458.00 CHF - 3140.00 CHF
Spezifikation
Farbcode Rot
Einwegprodukt Ja
Material PTFE
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Nicht steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Durchmesser (metrisch) Filter Art des Auslasses Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Durchmesser (metrisch) Filter Art des Auslasses Preis Menge & Verfügbarkeit  
11762524
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLFGX13NL
<10 ml 13 mm Männlicher Luer-Stecker
458.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11752524
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLFGX13NK
<10 ml 13 mm Männlicher Luer-Stecker
3140.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12510137
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLFGX13TL
<10 ml 13 mm Rörchen
495.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die hydrophoben PTFE-Membranen bestechen durch eine hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit und eignen sich optimal zur Vorbereitung von HPLC-Proben
  • Die Filter sind aufgrund des umspritzten Polypropylengehäuses robuster und ermöglichen so eine schnellere Filterung von Lösungen bei einem maximalen Gehäusedruck von 150 psig (10 bar)
  • Durch die optimierte Gehäusekonstruktion verbleibt 50 % weniger Volumen im Filter als bei herkömmlichen 13 mm-Filtern, sodass eine maximale Probenrückgewinnung erreicht wird
  • Der vollautomatische Fertigungsprozess mindert das Kontaminationsrisiko und erfüllt pharmazeutische Anforderungen
  • Der Membrantyp ist eindeutig am farbcodierten Band am Gehäuse erkennbar
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Spezifikation
Rot
PTFE
Nicht steril
PP
Spritzenfilter FG
13 mm
Ja
0,2 μm
Analytische Probenvorbereitung
Weiblicher Luer-Lok™
<10 ml
13 mm