Learn More
Merck Millex™ Unsterile 13 mm-Spritzenfilter mit hydrophober Membran aus PTFE
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
Marke: Merck SLFGX13NL
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Anwendungen:
Für die Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Filtration biologischer Proben und Proteinlösungen
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Rot | |
PTFE | |
Nicht steril | |
PP | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenfilter FG | |
13 mm |
Ja | |
0,2 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
100Pack | |
<10 ml | |
13 mm |