missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elp4 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30037378 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30037378 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30037378 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP212785F

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Elp4 Polyclonal antibody specifically detects Elp4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Elp4
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Verdünnung Western Blot, Immunoprecipitation
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C11orf19, chromosome 11 open reading frame 19, dJ68P15A.1, elongation protein 4 homolog (S. cerevisiae), elongator complex protein 4, hELP4, PAX6 neighbor gene protein, PAX6NEB, PAXNEBFLJ20498
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 374 and 424 of human Elongation Protein 4 using the numbering given in entry NP_061913.3 (GeneID 26610).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26610
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.