missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELOVL3 Antibody (V61 P2B3*D10), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18107628 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18107628 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18107628 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250385C

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ELOVL3 Monoclonal specifically detects ELOVL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ELOVL3
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon V61 P2B3*D10
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias 3-keto acyl-CoA synthase ELOVL3, CIG-30, CIG30MGC21435, Cold-inducible glycoprotein of 30 kDa, EC 2.3.1.n8, elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 3, elongation of very long chain fatty acids protein 3
Gensymbole ELOVL3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Ovalbumin-conjugated synthetic peptide - QPYNFELSK
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83401
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.