Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen
Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
177.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Zur Verwendung mit | SureOne™ Pipette Tip |
Produktlinie | Elite™ |
Typ | Micro Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12008878
|
Fisherbrand™
|
100 bis 1000 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Elite Pipetten, Variables Volumen Ergonomisches Design, komfortables Pipettieren
Geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und Spitzenwechsel zur Senkung des RSIRisikos
Komplett autoklavierbar bei 121 °C (20 min)
Warranty
Three years.
Spezifikation
Autoclavable | |
SureOne™ Pipette Tip | |
Elite™ | |
Micro Pipette |